Sitzung fortführen?
Automatische Abmeldung in: 
Sitzung abgelaufen!
Ihre Sitzung ist abgelaufen. Zu Ihrer Sicherheit haben wir Sie abgemeldet.
Möchten Sie sich wieder anmelden?
Centrifuge, refrigerated, floor-standing, Sorvall™ RC-6 Plus superspeed
Lieferant: Thermo Scientific
Sorvall®
The Sorvall™ RC-6 Plus superspeed centrifuge combines superior functionality, unparalleled safety and traditional Sorvall™ reliability in a compact, user-friendly design.
  • Non bolt-down design allowing the centrifuge to be placed within the lab without being anchored it to the floor
  • Intuitive controls and dual display
  • 30-program memory allowing common protocols to be stored and retrieved easily, and offering flexibility in a multi-user environment
  • GMP/GLP-compatible data management (Traceability and quality control for Biotech/Pharmaceutical processing needs)
Offering 4-liter capacity and speeds of up to 22 000 min⁻¹ (55 200×g), the Sorvall™ RC-6 Plus is a high-productivity solution that delivers maximum throughput and minimum maintenance.
Bestellinformation: Other rotors available on request.
PRODUKT
Erweitert / Kompakt
Rotors
Bezeichnung VE Katalognummer Menge
Festwinkelrotor SLA-3000, Aluminium, 6x500 ml, 11.000 min⁻¹, 20.450×g 1 521-1609
Festwinkelrotor SE-12, Aluminium, 12x14 ml, 26.000 min⁻¹, 70.450×g 1 521-1613
Festwinkelrotor SS-34, Aluminium, 8x50 ml, 20.500 min⁻¹, 50.230×g 1 521-1615
Fiberlite Kohlefaser-Rotor F21S-8x50y, 8x50 ml, 20.000 min⁻¹, 47.488×g 1 521-1620
Special purpose rotor SV-80, aluminium, 16×5 ml, 19000 min-1, 40,970 ×g 1 SORV09200
Swinging bucket rotor SH-3000, 4×750 ml, 4700 min-1, 4,575 ×g (buckets), 3,706 ×g (microplate carriers) 1 SORV11796
Swinging bucket rotor HB-6, 6×50 ml, 13000 min-1, 11,855 ×g 1 SORV11860
Fixed angle rotor, F-20/micro, 32×1,5 ml, 20000 min-1, 51,427 ×g 1 SORV27038
Fixed angle rotor SA-600, 12×50 ml, 17000 min-1, 41,837 ×g 1 SORV28500
Fixed-angle rotor, F13-14x50cy, 14×50 ml, 13000 min-1, 28960×g 1 SORV46922
Barcode erstellen Barcode Label Format: 
PDF Katalogseiten erstellen
TECHNISCHE DATEN
Modell
Temperatur (°C)
Max. Kapazität
Max. Drehzahl (min-1)
Max. RZB (×g)
Anlauf-/Bremszeit
Motor
Control
Programme
Timer
B×T×H (mm)
Gewicht (kg)
BEWERTUNG VERFASSEN
Brauchen Sie Hilfe?
  • Was auch immer Sie zu sagen haben, positiv oder negativ, ist uns wichtig.
  • Das Bewerten dauert nur wenige Sekunden
  • Ihre Meinung wird öffentlich zur Verfügung gestellt.
VWR wird Ihren Namen als VWR Nutzer veröffentlichen.
Sie können diesen Namen nutzen oder vorher nochmal ändern und erneut abspeichern.
Wir empfehlen Initialien oder Spitznamen.
Bitte bestätigen Sie die Branche.
Beispiel: Pharma
Bitte bestätigen Sie Ihre Rolle.
Beispiel: Techniker
Bitte bestätigen Sie den Ort
Beispiel: Frankfurt
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Weitere Angaben
Bitte wählen Sie den gewünschten Artikel
Bitte tragen Sie die Chargennummer ein. Sollte Ihnen diese nicht vorliegen, tragen Sie bitte bei "VWR-Chemikalien" ein "x" ein.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Kostengünstigere Alternativen prüfen & vergleichen
Wir haben eine kostengünstigere Alternative für Sie gefunden. Ihre Einsparung beträgt  pro Stück.  Sie können bis zu 3 Artikel miteinander vergleichen. Wählen Sie die gewünschten Artikel aus und drücken Sie auf Artikel vergleichen. Zum Ersetzen des ursprünglichen Artkels, geben Sie eine Menge im Alternativprodukt ein und klicken Sie auf Ersetzen.
Ursprünglicher Artikel:
Beschreibung Artikelnummer Verfügbarkeit Einheit Ihr Preis Preis pro Menge
Neues Design und unsere Verpflichtung unseren Kunden gegenüber
Verlassen Sie sich auf bekannte Funktionen und Ansprechpartner, kombiniert mit Innovation durch Avantor®. Unser neuer Markenauftritt symbolisiert Beweglichkeit und unsere Fähigkeit uns an die Anforderungen unserer Kunden anzupassen.
Learn More Start Shopping