HPLC-Säulen, NUCLEODUR® C18 ec
Lieferant: MACHEREY-NAGEL
NUCLEODUR®
MANA760008.30EA 353 EUR
MANA760008.30 MANA760185.40 MANA760053.40 MANA760184.30 MANA760052.30 MANA760183.20 MANA760051.20 MANA760013.20 MANA760053.46 MANA760185.46 MANA761988.20 MANA760002.46 MANA762302.100 MANA761932.20 MANA760004.20 MANA760002.40 MANA760001.30 MANA760008.40 MANA760186.20 MANA762010.100 MANA760053.30 MANA760184.40 MANA760054.40 MANA760183.30 MANA760052.20 MANA762011.100 MANA760050.40 MANA760054.46 MANA760184.46 MANA761988.30 MANA762090.80 MANA760050.46 MANA760001.46 MANA760001.40 MANA761932.30 MANA760004.30 MANA760013.46 MANA760054.30 MANA760186.30 MANA762010.210 MANA761931.20 MANA760183.40 MANA760051.40 MANA760185.20 MANA760053.20 MANA760050.30 MANA760013.40 MANA760183.46 MANA760051.46 MANA762022.100 MANA761931.30 MANA760004.40 MANA760046.46 MANA760004.46 MANA762029.210 MANA762003.210 MANA760008.46 MANA760002.20 MANA760008.20 MANA760054.20 MANA760052.40 MANA760185.30 MANA760186.40 MANA760051.30 MANA760184.20 MANA760186.46 MANA760013.30 MANA760050.20 MANA760052.46 MANA760035.46 MANA762022.210 MANA760002.30 MANA762029.100 MANA762090.160 MANA760001.20
HPLC-Säulen, NUCLEODUR® C18 ec
Chromatographiesäulen
NUCLEODUR® C18 ec ist eine Kieselgelphase mittlerer Dichte mit monomerer Octadecylmodifizierung für die HPLC.
  • Hochreine sphärische Kieselgelphase
  • Hydrophob, endcapped für RP-Chromatographie
  • Trennmechanismus basierend auf hydrophoben Interaktionen
Die Phase weist eine ausgezeichnete Selektivität mit Retentionsmustern auf, die mit den meisten üblichen RP-Phasen vergleichbar sind. Daher stellt sie eine perfekte Alternative zu anderen Standard-RP-Phasen dar.
Breit gefächerter Anwendungsbereich mit empfohlenen Anwendung wie die Analyse basischer, neutraler und saurer Pharmaka, derivatisierter Aminosäuren, Pestizide, fettlöslicher Vitamine, Aldehyde und Ketone sowie phenolischer Verbindungen.
Die Widepore-RP-Phase (300 Å) ist ideal für die Trennung von Biomolekülen wie Proteinen oder Peptiden.
EC-Vorsäulen werden für analytische EC-Säulen mit dem Column Protection System-Vorsäulenhalter (554-5851) verwendet.
VP-Vorsäulen werden für präparative VarioPrep-Säulen mit folgenden Vorsäulenhaltern verwendet:
Vorsäule 8,0×10 mm (Innen-Ø×L) für präparative Säule 8,0 und 10,0 mm (Innen-Ø) mit Halter MANA718251.
Vorsäule 16,0×10 mm (Innen-Ø×L) für präparative Säule 16,0 und 21,0 mm (Innen-Ø) mit Halter MANA718256.
Vorsäule 32,0×15 mm (Innen-Ø×L) für präparative Säule 32,0 und 40,0 mm (Innen-Ø) mit Halter MANA718253.
Vorsäule 50,0×15 mm (Innen-Ø×L) für präparative Säule ≥50,0 mm (Innen-Ø) mit Halter MANA718255.