- Home
- Chromatographiesysteme
- Komplette HPLC-Systeme
- UHPLC-System, ChromasterUltra Rs
UHPLC-System, ChromasterUltra Rs
Lieferant: Hitachi
ChromasterUltra Rs
903-0400EA
59380
EUR
903-0400
903-0402
903-0401
903-0373
903-0403
903-0428
UHPLC-System, ChromasterUltra Rs
Chromatographiesysteme
Komplette HPLC-Systeme
ChromasterUltra Rs ist das Ergebnis von jahrelanger Forschung, Entwicklung und Erfahrung. Herausgekommen ist eines der fortschrittlichsten, robustesten und benutzerfreundlichsten UHPLC-Systeme, das auf dem heutigen Markt verfügbar ist. Hitachi-High Technologies ist ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen 'Fluid Control' und Optical Analysis Technology sowie 'High Performance Electronics'. Hitachi konzentriert sich darauf, das Wissen aus diesen drei Bereichen zu kombinieren, um der Welt der Chromatographie eines der besten Instrumente für die heutigen Anforderungen bereitzustellen. Zur Vereinbarung einer Vorführung mit einem unserer Experten wenden Sie sich bitte per E-Mail an chromatography@eu.vwr.com.
- UHPLC System (1400 bar) für hochauflösende Säulen
- Hochdruck Gradient mit integriertem Lösemittelauswahlventil
- Integrierter Degasser und Spülpumpe
- Extrem sensitiver DAD mit Kapillar-Flusszellen-Technologie
- Hochauflösender Detektor mit sehr geringem Rauschen
- Anpassbarer gekühlter Probengeber für größte mögliche Flexibilität
- Großer Säulenofen mit optionalem 6 fach-Säulenventil
- Integrierter Abfalltank und Lösemittel Organizer
Für das ChromasterUltra Rs UHPLC System sind viele verschiedene Software-Pakete verfügbar, z.B. Hitachi Chromaster Ultra System Manager, Waters Empower 3 und Agilent Openlab EZChrom Edition.
ChromasterUltra Rs UHPLC 6170 Pumpe
Pumpensystem: Lösung für binäre Hochdruckgradienten. Mit „Liquid Beat“-Technologie für die Aufrechterhaltung eines höchst stabilen Gradienten
Maximaldruck: 1400 bar (140 MPa)
Mischer: 55 µl-Mischer mit doppelter Rührspirale für optimale Gradientenleistung. (Zwei Mischer standardmäßig im Lieferumfang enthalten)
Lösungsmittelbehandlung: Entgasungseinheit für 6 Lösungsmittel. Lösungsmittel-Auswahleinheit für 4 Lösungsmittel (zwei pro Pumpe)
ChromasterUltra Rs UHPLC 6270 Autosampler
Injektionsvolumen-Bereich: 0,1 bis 500 µl (abhängig von der montierten Schleife)
Verschleppung: <0,001%
Probenkapazität: 120× 1,5 ml-Probenfläschchen (andere optionale Probentrays verfügbar)
Heizen/Kühlen: 1...45 °C (Peltier-Block)
ChromasterUltra Rs 6310 UHPLC Peltier-Säulenofen
Temperaturbereich: 4...90 °C
Kapazität: 3×300 mm-Säulen ohne MEM-Anschluss, 3×250 mm-Säulen mit MEM-Anschluss
Säulenkopplung: MEM-Säulenanschluss – Säulenverbindung mit nahezu keinem Totvolumen für alle Säulenhersteller
Pumpensystem: Lösung für binäre Hochdruckgradienten. Mit „Liquid Beat“-Technologie für die Aufrechterhaltung eines höchst stabilen Gradienten
Maximaldruck: 1400 bar (140 MPa)
Mischer: 55 µl-Mischer mit doppelter Rührspirale für optimale Gradientenleistung. (Zwei Mischer standardmäßig im Lieferumfang enthalten)
Lösungsmittelbehandlung: Entgasungseinheit für 6 Lösungsmittel. Lösungsmittel-Auswahleinheit für 4 Lösungsmittel (zwei pro Pumpe)
ChromasterUltra Rs UHPLC 6270 Autosampler
Injektionsvolumen-Bereich: 0,1 bis 500 µl (abhängig von der montierten Schleife)
Verschleppung: <0,001%
Probenkapazität: 120× 1,5 ml-Probenfläschchen (andere optionale Probentrays verfügbar)
Heizen/Kühlen: 1...45 °C (Peltier-Block)
ChromasterUltra Rs 6310 UHPLC Peltier-Säulenofen
Temperaturbereich: 4...90 °C
Kapazität: 3×300 mm-Säulen ohne MEM-Anschluss, 3×250 mm-Säulen mit MEM-Anschluss
Säulenkopplung: MEM-Säulenanschluss – Säulenverbindung mit nahezu keinem Totvolumen für alle Säulenhersteller
ChromasterUltra Rs 6430 Diodenarraydetektor
Wellenlängenbereich: 190 - 650 nm (D2 Lampe mit Quecksilberlampe für Wellenlängenbestimmung)
Durchflusszelle: 10 mm-Totalreflexions-Kapillardurchflusszelle: 2,2 µl Volumen (optional 65 mm-Durchflusszelle: 14 µl Volumen)
Rauschen: ≤0,5×10-5 AU/h (4 nm Spaltbreite, Reaktionszeit = 2 Sek. bei 250 nm mit 0,5 ml/min MeOH)
Absorptionslinearität: 2,0 AU (5%) bei 250 mm
ChromasterUltra Rs 6420 UV-VIS-Detektor
Wellenlängenbereich: 190 - 900 nm (D2 & W Lampen mit Quecksilberlampe für Wellenlängenbestimmung)
Durchflusszelle: Standard-Durchflusszelle mit 5 mm optischer Weglänge, 3,5 µl
Rauschen: <0,5×10-5 AE/h
Wellenlängenbereich: 190 - 650 nm (D2 Lampe mit Quecksilberlampe für Wellenlängenbestimmung)
Durchflusszelle: 10 mm-Totalreflexions-Kapillardurchflusszelle: 2,2 µl Volumen (optional 65 mm-Durchflusszelle: 14 µl Volumen)
Rauschen: ≤0,5×10-5 AU/h (4 nm Spaltbreite, Reaktionszeit = 2 Sek. bei 250 nm mit 0,5 ml/min MeOH)
Absorptionslinearität: 2,0 AU (5%) bei 250 mm
ChromasterUltra Rs 6420 UV-VIS-Detektor
Wellenlängenbereich: 190 - 900 nm (D2 & W Lampen mit Quecksilberlampe für Wellenlängenbestimmung)
Durchflusszelle: Standard-Durchflusszelle mit 5 mm optischer Weglänge, 3,5 µl
Rauschen: <0,5×10-5 AE/h
Neuer Artikel bei VWR!
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Enter Certificate Details
Preis auf Anfrage
Learn more
About VWR
Artikel wurde zum Warenkorb hinzugefügt