Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16916000EA 184 EUR
EHERC16916000
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Scopoletin (7-Hydroxy-6-methoxycumarin)
Formel: C₁₀H₈O₄
MDL: MFCD00006872
CAS-Nummer: 92-61-5
EINECS: 202-171-9