Diese Nylon/Kohlefaser-Strickhandschuhe erfüllen die meisten Anforderungen zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Sie verfügen über eine PU-Beschichtung an den Fingerspitzen oder auf der gesamten Handinnenfläche.
- 15-Gauge-Nylonfutter bietet Flexibilität und Fingerbeweglichkeit
- Komfort und gute Passform werden durch das nahtlose Design und eine große Größenauswahl gewährleistet
- HyFlex® 48-130 mit beschichteter Innenhand bietet eine gute mechanische Beständigkeit und Robustheit
Sie eignen sich zur Montage von Dashboards, Kabeln, Leitungen, elektronischen Komponenten und anderen Mother Boards.
HyFlex® 48-130 – EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 4,02×10¹º / EN 1149-2: Volumenwiderstand (Ω): 2,19×10⁷ / EN 1149-3: Aufladung T50 <0,01 Sekunden
HyFlex® 48-135 – EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 1,93×10¹º / EN 1149-2: Volumenwiderstand (Ω): 4,79×10⁷ / EN 1149-3: Aufladung T50 <0,01 Sekunden
Standards: EN 388; Kat. II.
Bitte beachten Handschuhe, die Schutz vor elektrostatischer Entladung bieten, isolieren die Hände nicht vor Hochspannung.
Nicht bei unter Stromspannung stehenden Kabeln oder als Schutz vor elektrischer Spannung verwenden.