Koffer aus robustem Kunststoff mit vielen Probenahme-Tools für Lebensmittel, Futtermittel und Wasser.
- Massiver und stabiler Koffer
- Alle benötigten Einweg-Zubehörteile sind vorhanden
Geeignet für pulverförmige, feste, pastöse, weiche, cremige, gefrorene und granulierte Proben.
Bestellinformation: Vollständiges Probenahme-Kit für die Lebensmittelindustrie: Eisprobenehmer (300-0165), Gefrierprobenehmer (300-0164), konischer Probenehmer für feste Materialien (300-0291), Flüssigprobenehmer (300-0173), Probenlanzette (300-0163), Pulverprobenehmer (300-0166), zylindrischer Probenehmer für feste Materialien (300-0171), 560 mm-Mehrkammer-Probenehmer aus Aluminium – getrennte Kammern (300-0170), Metallsondenthermometer mit Speicher für 10 Ereignisse (620-2343), Ellipso-Löffelprobenehmer Edelstahl, 18 cm (BELAH368060018), Ellipso-Löffelprobenehmer Edelstahl, 40 cm (BELAH368090040), Edelstahl-Spatel mit Holzstiel 30×200 mm (FALC268780019).