Transportbehälter, auslaufsicher, transparent
Lieferant: Avantor
VWR®
720-1991EA 286 EUR
720-1991
Transportbehälter, auslaufsicher, transparent
Transportbehälter Flaschentragebehälter
Transparenter Behälter für den Transport von biologischen Proben (für bis zu 180 Proben).
  • Bruchsicher und hermetisch, auslaufsicher
  • PC-Klammern für schnellen und sicheren Verschluss
  • Notfallinstruktionen und Sicherheitsmaßnahmen dauerhaft aufgedruckt
  • Transparent zur kontinuierlichen Überwachung der transportierten Proben
  • Autoklavierbar und chemisch desinfizierbar, um Kreuzkontamination zu vermeiden
Bestellinformation: Die Behälter werden ohne Griff geliefert, welcher separat bestellt werden kann.