Piperonylbutoxid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16240000EA 62 EUR
EHERC16240000
Piperonylbutoxid
Piperonylbutoxid
Formel: C₁₉H₃₀O₅
Molecular Weight: 338,44 g/mol
MDL: MFCD00005842
CAS-Nummer: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 3082
ADR: 9,III