8-Brom-1-naphthoesäure
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB12326.250EA
0
EUR
MAYBBTB12326.250
ABCRAB145134.0001
MAYBBTB12326DA
8-Brom-1-naphthoesäure
8-Brom-1-naphthoesäure
Formel:
C₁₁H₇BrO₂ Molecular Weight: 251,0761 g/mol |
MDL:
MFCD00029357 CAS-Nummer: 1729-99-3 EINECS: 217-045-9 |