4-(3-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Lieferant: MENAI (PART OF CHEMPUR)
MENANC2216.1EA 0 EUR
MENANC2216.1 MENANC2216.2 MENANC2216.10 MENANC2216.5
4-(3-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
4-(3-(Trifluormethyl)phenoxy)anilin
Formel: C₁₃H₁₀F₃NO
CAS-Nummer: 41605-31-6