Progesteron, Supelco®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
46665-250MGEA 57.4 EUR
46665-250MG
Progesteron, Supelco®
Progesteron
Formel: C₂₁H₃₀O₂
MDL: MFCD00003658
CAS-Nummer: 57-83-0
EINECS: 200-350-6