Thiazol-2-carbaldehyd 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO377680050EA
356
EUR
ACRO377680050
ACRO377680010
Thiazol-2-carbaldehyd 98%
Thiazol-2-carbaldehyd
Formel:
C₄H₃NOS Molecular Weight: 113,13 g/mol Siedepunkt: 76…78 °C (24 mmHg) Dichte: 1,288 g/cm³ Flammpunkt: 68 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00142924 CAS-Nummer: 10200-59-6 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to orange-red to brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.5730 to 1.5760 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥97.5 % |