β-Nitrostyrol (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.18165.0025EA 65 EUR
8.18165.9999 8.18165.0025
β-Nitrostyrol (Isomerengemisch) zur Synthese, Sigma-Aldrich®
β-Nitrostyrol (Isomerengemisch)
Formel: C₈H₇NO₂
Molecular Weight: 149,14 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 5153-67-3
EINECS: 203-066-0
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) insoluble
Melting Point 54 - 57 °C
Molar Mass 149.14 g/mol
Boiling Point 250 - 260 °C
Ignition Point 250 °C