2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14233500EA 90 EUR
EHERC14233500
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
2-Hydroxy-2-methylpropiophenon
Formel: C₁₀H₁₂O₂
Molecular Weight: 164,2000 g/mol
MDL: MFCD00040710
CAS-Nummer: 7473-98-5
EINECS: 231-272-0