Natriumchlorid
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
Kochsalz
RC-094EA
174
EUR
RC-094
Natriumchlorid
Natriumchlorid
Formel:
NaCl Molecular Weight: 58,44 g/mol Siedepunkt: 1413 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 801 °C Dichte: 2,16 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003477 CAS-Nummer: 7647-14-5 EINECS: 231-598-3 Merck Index: 14,08599 |