5-Chlorvaleriansäurechlorid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 5-Chlorpentanoylchlorid5-Chlorvalerylchlorid5-Chlorpentansäurechlorid
H56237.18EA 265 EUR
H56237.18 H56237.22
5-Chlorvaleriansäurechlorid ≥98%
5-Chlorvaleriansäurechlorid
Formel: C₅H₈Cl₂O
Molecular Weight: 155,02 g/mol
Siedepunkt: 38…39 °C
Dichte: 1,2
Flammpunkt: 91 °C (196 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000758
CAS-Nummer: 1575-61-7
EINECS: 216-403-1
UN: 3265
ADR: 8,II