Stereo-Zoom-Mikroskope, VisiScope® 350
Lieferant: VWR, part of Avantor
VWR® VisiScope®
630-1943EA 754 EUR
630-1943
Stereo-Zoom-Mikroskope, VisiScope® 350
Mikroskope
Die VisiScope 350 Mikroskope mit V-förmigem Greenough-Optiksystem können für die Fachausbildung, in Laboren und in der Industrie eingesetzt werden.
  • Verfügbar mit Halogen- oder LED-Beleuchtung
  • Verfügbar mit Säulenstativ oder mit Ausleger
  • Zoom-Bereich von 0,7× - 4,5× (Zoom-Verhältnis 6,43:1): Ideal für Routine-Untersuchungen
  • Binokulare und trinokulare Köpfe mit 45° Schrägeinblick für eine bequeme Arbeitsposition, auch nach mehreren Stunden
  • Einstellbares Auf- und Durchlicht mit zwei separaten Helligkeitsreglern
Modelle mit Auslegerstativ: Diese Modelle werden für die senkrechte Betrachtung besonders großer Proben empfohlen. Weiche horizontale und vertikale Bewegungen sind garantiert. Wird eine Beleuchtung benötigt, können diese Modelle in Kombination mit externen Lichtquellen verwendet werden.
Lieferumfang: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Zoom-Objektiv und Staubschutzhülle geliefert.