Zuverlässige Mikroskope für Unterrichtszwecke. Besonders empfohlen für Sekundarschulen und Hochschulen. SZB250 und SZT250 bieten einen Zoom-Bereich von 0,7× - 4,5× (Zoom-Verhältnis 6,43:1), der ideal für Routine-Untersuchungen ist.
- Kompaktes und schlankes Design dank V-förmigem Greenough-Optiksystem
- Auflicht und Durchlicht mit zwei effizienten LEDs
- Effiziente LED-Energiesparlampe
- Winkel des Auflichts einstellbar
- Mit Griff zum einfachen Anheben und Tragen des Mikroskops
Bestellinformation: Werden gebrauchsfertig mit Okularen, Objektiv und Netzteil mit Steckeradaptern geliefert.