Mono(trimethylsilyl)phosphit
Lieferant: SILANE (PART OF CHEMPUR)
SILNSILS20020.1EA
0
EUR
SILNSILS20020.1
SILNSILS20020.25
SILNSILS20020.5
Mono(trimethylsilyl)phosphit
Mono(trimethylsilyl)phosphit
Formel:
C₃H₁₁O₃PSi |
MDL:
MFCD00800498 CAS-Nummer: 91076-68-5 |