(1-Amino-2-chlorethyliden)malononitril
Lieferant: BIONET RESEARCH (CHEMPUR)
BIOT5C-001.500EA
0
EUR
BIOT5C-001.500
BIOT5C-001.5
BIOT5C-001.1
BIOT5C-001.10
(1-Amino-2-chlorethyliden)malononitril
(1-Amino-2-chlorethyliden)malononitril
Formel:
C₅H₄ClN₃ |
CAS-Nummer:
118645-77-5 |