Tetrachlormethan-[13C] (99% ¹³C )
Lieferant: LGC Standards PROMOCHEM
Gefahr
PROOCIL-CLM-731-1EA 442 EUR
PROOCIL-CLM-731-1 PROOCILCLM-731-0.5 PROOCILCLM-731-0.1
Tetrachlormethan-[13C] (99% ¹³C )
Tetrachlormethan-[13C]
Formel: CCl₄
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 32488-50-9
UN: 1846
ADR: 6.1,II