Vollmasken, Panoramasque
Lieferant: Honeywell Safety
Panoramasque
111-1452EA 188 EUR
111-1452 111-1455
Vollmasken, Panoramasque
Atemschutzmasken Mehrweg-Atemschutzmasken Vollmasken
Panoramasque ist eine Vollmaske für autonome Atemschutzgeräte. Für optimalen Schutz wird die Verwendung von Honeywell (Sperian) Aluminium- oder Kunststofffiltern empfohlen. Einsatz nur in ausreichend belüfteten Räumlichkeiten mit mindestens 17% vol. Sauerstoffgehalt.
  • Breites Sichtfeld gewährleistet hervorragende Sicht auf die Seite und nach unten
  • Rundum-Dichtlippe für komfortable und dichte Abdichtung
  • EPDM-Gesichtsaufsatz macht die Maske leicht und widerstandsfähig
  • Gute Gesichtskompatibilität, eine Größe mit hoher Stirn
  • 5-Punkt-Bebänderung, einstellbare Schnellverschlüsse und Nackenband aus flammenhemmender Baumwolle
  • Aussparungen an der Seite für das Tragen einer Korrekturbrille unter der Maske
  • Seitliches Ausatemventil aus Silikon für leichtes Ausatmen
  • Sprechmembran für optimale Kommunikation
Standards: EN 136:1989, APR; RD40 x 1/7" Anschluss an Maske gemäß der Norm EN 148-1