PS-Filtertrichter und Filtratflasche. Systeme zur Vakuumfiltration von wässrigen Lösungen einschließlich Zellkulturmedien, Pufferlösungen oder anderer biologischer Flüssigkeiten.
- Jede Einheit ist mit der Chargennummer für Rückverfolgbarkeit versehen
- Nach Abschluss der Filtration kann die Lösung in der Flitratflasche aufbewahrt werden, bis sie benötigt wird
- Pyrogenfrei und nicht zytotoxisch
PES-Membran: Niedrige Proteinbindung und niedriger Gehalt an extrahierbaren Substanzen. Ideal für Zellkulturanwendungen.
0,2 µm: Ideal für Sterilisationsanwendungen und Nährmedienzubereitung.
0,45 µm: Ideal zur Klärung von Pufferlösungen.
Standards: ISO 10993-5:1999
Lieferumfang: Zum Lieferumfang der kompletten Einheit gehören der Filtertrichter entweder mit 0,2 µm oder 0,45 µm PES-Membran, ein Vakuumanschluss, ein Deckel, die Filtratflasche und eine Kappe.
Verpackung: Individuell in leicht zu öffnenden Beuteln verpackt, Kappe der Filtratflasche ist separat (einzeln) verpackt.