Monoparameter-Photometer, Lovibond® MD 100
Lieferant: Tintometer
LOVI276060EA 566.6 EUR
LOVI276060 LOVI276170 LOVI276090 LOVI276190 LOVI276080 LOVI276005 LOVI276116 LOVI276025 705-0964 LOVI276205 LOVI276030 LOVI276020 LOVI276160 LOVI276050 LOVI276040 LOVI276100 LOVI276210 LOVI276035 LOVI276200 LOVI276120 LOVI276000 LOVI276055 LOVI276110
Monoparameter-Photometer, Lovibond® MD 100
Umwelt-Prüfkits
Die Photometer der MD 100 Reihe sind tragbare Handmessgeräte mit einfacher Tastenanordnung, einem robusten, wasserdichten Design und einem großen hintergrundbeleuchteten Display, die sich ideal für Anwendungen im Labor oder für Tests vor Ort eignen.
  • Genaue (3% FS), reproduzierbare Messergebnisse unter Einsatz von hochwertigen Interferenzfiltern mit langlebigen LEDs
  • Interner Ringspeicher für 16 Datensätze
  • Echtzeituhr und Datum
  • Optionale Infrarot-Schnittstelle für die Übertragung von Messdaten auf einen PC oder Drucker
Lieferumfang: Das Gerät wird mit Tragekoffer, 4× AAA-Batterien, 3× Glas-Rundküvetten mit Deckeln, geeigneten Reagenzien und Bedienungsanleitung geliefert.