6-Nitrocumarin
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB12331.50EA
0
EUR
MAYBBTB12331.50
MAYBBTB12331EA
MAYBBTB12331.1
6-Nitrocumarin
6-Nitrocumarin
Formel:
C₉H₅NO₄ Molecular Weight: 191,14 g/mol |
MDL:
MFCD00016973 CAS-Nummer: 2725-81-7 EINECS: 220-341-0 |