tert-Butylphosphonsäuredichlorid, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

SIAL305596-5GEA 141 EUR
SIAL305596-5G
tert-Butylphosphonsäuredichlorid, Sigma-Aldrich®
tert-Butylphosphonsäuredichlorid
Formel: C₄H₉Cl₂OP
MDL: MFCD00012289
CAS-Nummer: 4707-95-3
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR