Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
SIAL50971-50G-FEA
250
EUR
SIAL50971-50G-F
SIAL50971-5G-F
Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid, Sigma-Aldrich®
Trihexyl(tetradecyl)phosphoniumbis(trifluormethylsulfonyl)imid
Formel:
C₃₄H₆₈F₆NO₄PS₂ Molecular Weight: 764,00 g/mol |
MDL:
MFCD04117695 CAS-Nummer: 460092-03-9 |