2-Chlor-3-methylchinolin ≥97%
Achtung
H50492.06EA 85.07 EUR
H50492.06 H50492.03
2-Chlor-3-methylchinolin ≥97%
2-Chloro-3-methylquinoline
Formel: C₁₀H₈ClN
Molecular Weight: 177,63 g/mol
Schmelzpunkt: 82…84 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00100265
CAS-Nummer: 57876-69-4