1,2,3,4,5-Pentachlor-6-iodbenzol
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBBTB09644.10EA
0
EUR
MAYBBTB09644.10
MAYBBTB09644.1
MAYBBTB09644.50
1,2,3,4,5-Pentachlor-6-iodbenzol
1,2,3,4,5-Pentachlor-6-iodbenzol
Formel:
C₆Cl₅I |
CAS-Nummer:
16478-18-5 |