Phenoxyacetonitril
Lieferant: Thermo Scientific
MAYBRF03205.50EA 0 EUR
MAYBRF03205.50
Phenoxyacetonitril
Phenoxyacetonitril
Formel: C₈H₇NO
Molecular Weight: 133,15 g/mol
MDL: MFCD00052017
CAS-Nummer: 3598-14-9
UN: 3276
ADR: 6.1,III