Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL319732-25GEA
82.9
EUR
SIAL319732-25G
SIAL319732-100G
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid, Sigma-Aldrich®
Perfluor-1-butansulfonsäurefluorid
Formel:
C₄F₁₀O₂S Molecular Weight: 302,09 g/mol |
MDL:
MFCD00007422 CAS-Nummer: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |