Perfluor-1-butansulfonsäure
Lieferant: FLUOROCHEM LTD (CHEMPUR)
FLUO009307-25GEA
360
EUR
FLUO009307-25G
FLUO009307-5G
FLUO009307.1G
Perfluor-1-butansulfonsäure
Perfluor-1-butansulfonsäure
Formel:
C₄HF₉O₃S |
MDL:
MFCD01320794 CAS-Nummer: 375-73-5 EINECS: 206-793-1 UN: 3265 ADR: 8,II |