Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Lieferant: Molekula
MOLE27927684EA 147 EUR
MOLE27927684
Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Octyl-β-D-thioglucopyranosid
Formel: C₁₄H₂₈O₅S
Molecular Weight: 308,44 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00012189
CAS-Nummer: 85618-21-9