2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ quality level = MQ100
SIAL162973-10GEA 44.2 EUR
SIAL162973-10G
2-(2-(2-Chlorethoxy)ethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-(2-Chloroethoxy)ethoxy)ethanol
Formel: C₆H₁₃ClO₃
Molecular Weight: 168,62 g/mol
MDL: MFCD00002874
CAS-Nummer: 5197-62-6
EINECS: 225-984-0