N,N-Dimethylformamid ≥99,8% für die Peptidsynthese
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Ameisensäuredimethylamid DMF N,N-Dimethylmethansäureamid
84571.320EA 89.8 EUR
84571.320 84571.550
N,N-Dimethylformamid ≥99,8% für die Peptidsynthese
N,N-Dimethylformamid
Formel: HCON(CH₃)₂
Molecular Weight: 73,09 g/mol
Siedepunkt: 153 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: −60,5 °C
Dichte: 0,949 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 57,5 °C (DIN 51755) (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003284
CAS-Nummer: 68-12-2
EINECS: 200-679-5
UN: 2265
ADR: 3,III
REACH: 01-2119475605-32
Merck Index: 13,03269
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/25/06/2302506.jpg https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/06/12/16640612.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt (berechnet auf wasserfrei) Min. 99,8 %
Aussehen Klare farblose Flüssigk.
Sauer reagierende Substanzen Max. 0,001 %
Farbzahl Max. 10 APHA
Freie Amine Max. 0,001 %
Formaldehyd Max. 0,002 %
Verdampfungsrückstand Max. 0,001 %
Wasser Max. 0,01 %
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesium) Max. 0,1 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm