VWR®, Trichter mit kurzem Stiel, Einweg
Lieferant: VWR
VWR®
221-0251EA 49.2 EUR
VWRU414004-289 221-0251 221-0252 221-0253
VWR®, Trichter mit kurzem Stiel, Einweg
Trichter Filtertrichter Filtertrichter
PP oder PS.
  • Gute Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit
  • Trichter aus PP sind autoklavierbar
Zur Verwendung mit Standard-Filterpapier geeignet.