Führungsseile, MH00
Lieferant: Honeywell Safety
Miller®
118-0423EA 220 EUR
118-0423 118-0422 118-0421 118-0425
Führungsseile, MH00
Fallschutz Anschlagschlingen und Führungsseile
Für 14 mm/16 mm Auffanggeräte geeignete, gedrehte Polyamid-Seile. Für vertikale, horizontale und geneigte Anwendungen geeignet.
  • Zuverlässig und leicht
  • Bruchfestigkeit: >22 KN
Standards: EN 353-2: Mitlaufende Absturzsicherungen an einer flexiblen Auffangleine entsprechen nur dann dem Standard, wenn sie zusammen mit einem MILLER Auffanggerät verwendet werden; EN 362 (Seil)
Lieferumfang: Wird mit Seilbeschwerung und einem Schraubverschluss-Karabiner ML00 geliefert; entspricht EN 696