Chemikalienbeständige Überschuhe, BioClean Durableu™
Lieferant: Nitritex
BioClean Durableu™
113-8153EA 396 EUR
113-8153 113-8155 113-8154
Chemikalienbeständige Überschuhe, BioClean Durableu™
Einweg-Kleidung
Diese langlebigen Überziehschuhe bestehen aus PP-Spinnvlies mit CPE-Beschichtung. Das Material ist beständig gegen eine Vielzahl von flüssigen Chemikalien. Die Überzieher eignen sich auch für die Verwendung in Reinräumen.
  • Beständig gegen Risse und Abrieb
  • Sehr geringe Partikelabgabe
  • Hohe Zugfestigkeit
  • Antistatisch
  • Rutschfeste Sohle
Länge: 355, 400 oder 455 mm
Höhe: 170 mm
Reißfestigkeit: 5,0 kg
Stärke: 0,32 mm
Verpackung: 50 Stück pro versiegeltem Innenbeutel; ein Innenbeutel pro versiegeltem Außenbeutel; vier Außenbeutel pro Karton (400 Stück).