Becherglas, hohe Form
Lieferant: Witeg
WITG5.504.150EA 67.7 EUR
WITG5.504.150
Becherglas, hohe Form
Becher
Borosilikatglas 3.3 ohne Ausguss.
  • Sehr gute Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung Mit weißen Graduierungen