Bunsenbrenner, für Kartusche
Lieferant: Usbeck
451-0156EA 37.3 EUR
451-0156
Bunsenbrenner, für Kartusche
Heizgeräte Gasbrenner
Dieser Bunsenbrenner aus vernickeltem Messing ist ideal zum Erhitzen und Sterilisieren von Instrumenten und Laborglas.
  • Mit Nadelventil zur Luftregelung
Höhe: 85 mm
Bestellinformation: Lieferung ohne Kartusche, Kartusche muss separat bestellt werden.