VWR®, Pepstatin A
Lieferant: VWR
VWR®
M183-5MGEA 114 EUR
M183-5MG
VWR®, Pepstatin A
Proteine und Peptide
Eine Asparaginsäureprotease Inhibitor von Pepsin, Renin und Cathepsin D. Kann auch die HIV Protease blockieren. Nicht wasserlöslich.
FTIR: Geeignet
Schmelzpunkt: 220 - 240 °C
Optische Drehung (0,5%, MeOH): −95 to −85°
Reinheit (HPLC): 75%