VWR®, Leupeptin hemisulphate
Lieferant: VWR
VWR®
J580-25MGEA 220 EUR
J580-25MG J580-5MG
VWR®, Leupeptin hemisulphate
Proteine und Peptide
Ein reversibler Cystein- und Serinprotease Inhibitor ähnlich Trypsin. Hemmt Trypsin, Palmin, Papain Kallikrein, Thrombin und Cathepsin A und B.