Inosin
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC14328000EA
63
EUR
EHERC14328000
Inosin
Inosin
Formel:
C₁₀H₁₂N₄O₅ Molecular Weight: 268,23 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00066770 CAS-Nummer: 58-63-9 EINECS: 200-390-4 |