Inosin, Millipore®
Lieferant: Merck Millipore Calbiochem
4060-50EA 144 EUR
4060-50
Inosin, Millipore®
Inosin
Formel: C₁₀H₁₂N₄O₅
Molecular Weight: 268,23
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066770
CAS-Nummer: 58-63-9
EINECS: 200-390-4