Guanosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz
Lieferant: Molekula
MOLE78355753-100MGEA 120 EUR
MOLE78355753-100MG
Guanosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz
Guanosin-5'-diphosphat Dinatriumsalz
Formel: C₁₀H₁₃N₅Na₂O₁₁P₂
Molecular Weight: 487,17 g/mol
Lagertemperatur: Gefrierschrank
MDL: MFCD00070121
CAS-Nummer: 7415-69-2
EINECS: 231-026-2