Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid)
Lieferant: G Bioscienes
Achtung
DG025EA 788 EUR
DG025
Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid)
Desoxy-Big CHAP (N,N-Bis[3-(D-gluconamido)propyl]desoxycholamid)
Formel: C₄₂H₇₅N₃O₁₅
Molecular Weight: 862,05 g/mol
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00161482
CAS-Nummer: 86303-23-3