VWR®, Human ribonuclease inhibitor (from placenta)
Lieferant: VWR
VWR®
E633-2KUEA 260 EUR
E633-2KU
VWR®, Human ribonuclease inhibitor (from placenta)
Proteine und Peptide
RNase Inhibitor zur Hemmung von RNase-Aktivität in Reaktionsgemischen für cDNA Synthese und "in vitro"-Transkription, ebenso wie für langzeit Lagerung von wertvollen RNA Probenmaterial. Eine Einheit dieses Proteins hemmt 50% der Aktivität von 5 ng RNase A.
Herkunft aus menschlicher Plazenta, 40 KU/ml
Aktivität bei 25 °C: ≥ 10 U/µl
DNasen (Endonukleasen): nicht nachweisbar
DNasen (Exonukleasen): nicht nachweisbar