Spermin Tetrahydrochlorid
Lieferant: EHRENSTORFER GMBH
EHERC16972742EA 80 EUR
EHERC16972742
Spermin Tetrahydrochlorid
Spermin Tetrahydrochlorid
Formel: C₁₀H₃₀Cl₄N₄
Molecular Weight: 348,19 g/mol
MDL: MFCD00012914
CAS-Nummer: 306-67-2
EINECS: 206-189-8