Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40) 10% in wässriger Lösung
Lieferant: G Bioscienes
DG002EA 478 EUR
DG002 DG001
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40) 10% in wässriger Lösung
Nonidet® P 40 Ersatzprodukt (NP-40)
MDL: MFCD00132851
CAS-Nummer: 9016-45-9
EINECS: 500-024-6