Toluol für die Rückstandsanalyse

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: MethylbenzolRetinnaphthaAnisenToluenMethylbenzenPhenylmethan

KRAF19222.4700EA 127 EUR
KRAF19222.4700
Toluol für die Rückstandsanalyse
Toluol
Formel: C₆H₅CH₃
Molecular Weight: 92,14 g/mol
Siedepunkt: 110,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –95 °C
Dichte: 0,867 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008512
CAS-Nummer: 108-88-3
EINECS: 203-625-9
UN: 1294
ADR: 3,II
REACH: 05-2114615130-69
Merck Index: 12,09667
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/61/73/766173.jpg

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR